product name
7-ジメチルアミノ-3-(4-マレイミドフェニル)-4-メチルクマリン, ≥95% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
テクニック
titration: suitable
色
yellow
溶解性
DMSO: soluble
methanol: soluble
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2C(C)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O
InChI
1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
YGIABALXNBVHBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 抗体接合用非毒性置換基(93)
- ヒト-NミリストイルトランスフェラーゼアッセイにおけるコエンザイムA(CoA-SH)の蛍光検出の補助(94)
- 組換えタンパク質の熱安定性シフトアッセイ(95)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1484-25MG:
C1484-VAR:
C1484-BULK:
C1484-25MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック