製品種目
BioReagent
品質水準
mp
≥250 °C (lit.)
蛍光検出
λex 570 nm; λem ~595 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4cc5CCCN6CCCc(c4Oc7c8CCCN9CCCc(cc37)c89)c56.OC(=O)c%10ccc%11C(=O)OC%12(c%13cc%14CCCN%15CCCc(c%13Oc%16c%17CCCN%18CCCc(cc%12%16)c%17%18)c%14%15)c%11c%10
InChI
1S/2C33H30N2O5/c36-31(37)20-9-10-24-23(15-20)32(38)40-33(24)25-16-18-5-1-11-34-13-3-7-21(27(18)34)29(25)39-30-22-8-4-14-35-12-2-6-19(28(22)35)17-26(30)33;36-31(37)20-9-10-21-24(17-20)33(40-32(21)38)25-15-18-5-1-11-34-13-3-7-22(27(18)34)29(25)39-30-23-8-4-14-35-12-2-6-19(28(23)35)16-26(30)33/h2*9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H,36,37)
InChI Key
KLNOCCPJAOCRHF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
包装
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21965-100MG-F:
21965-BULK-F:
21965-25MG-F:
21965-VAR-F:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.