Merck
CDS010752
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrimethoxysilane
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13F17O3Si
CAS番号:
分子量:
568.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
31201707
PubChem Substance ID:
形状
liquid
反応適合性
core: silicon
reagent type: catalyst
SMILES記法
CO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OC)OC
InChI
1S/C13H13F17O3Si/c1-31-34(32-2,33-3)5-4-6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)10(22,23)11(24,25)12(26,27)13(28,29)30/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
HJIMAFKWSKZMBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
390.2 °F
引火点(℃)
199 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS010752-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jeonghoon Han et al.
Physical review. E, 101(4-1), 043108-043108 (2020-05-20)
When a water drop impinges on a flat superhydrophobic surface, it bounces off the surface after a certain dwelling time, which is determined by the Rayleigh inertial-capillary timescale. Recent works have demonstrated that this dwelling time (i.e., contact time) is
Lanlan Hou et al.
ACS nano, 13(4), 4124-4132 (2019-03-19)
Anisotropic interfaces with opposite properties provide numerous unusual physical chemical properties that have played irreplaceable roles in broad domains. Here, we rationally designed an anisotropic Janus membrane with opposite wettability and special interpenetrating interface microstructure, which shows a unidirectional liquid
Xiao Yan et al.
ACS nano, 13(7), 8169-8184 (2019-07-03)
With the recent advances in surface fabrication technologies, condensation heat transfer has seen a renaissance. Hydrophobic and superhydrophobic surfaces have all been employed as a means to enhance condensate shedding, enabling micrometric droplet departure length scales. One of the main