アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
50-55 °C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H4Cl3F21Si/c13-37(14,15)2-1-3(16,17)4(18,19)5(20,21)6(22,23)7(24,25)8(26,27)9(28,29)10(30,31)11(32,33)12(34,35)36/h1-2H2
InChI Key
ZFUVZJADECZZMS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
729965-1G:
729965-VAR:
729965-5G:
729965-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.