Merck
91862
Sigma-Aldrich
トリメチル(トリフルオロメチル)シラン 溶液
2 M in THF
別名:
(トリフルオロメチル)トリメチルシラン, Ruppert's 試薬, Ruppert-Prakash試薬, TFMTMS, トリフルオロメチルトリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCF3
CAS番号:
分子量:
142.19
Beilstein:
4241868
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
2 M in THF
屈折率
n20/D 1.386
密度
0.91 g/mL at 20 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
C[Si](C)(C)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
InChI Key
MWKJTNBSKNUMFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Trimethyl(trifluoromethyl)silane (TMSCF3) is also called as Ruppert-Prakash fluorination reagent. It is extensively used for the synthesis of trifluoromethyl-containing compounds.
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • アレーンの銀媒介C-Hトリフルオロメチル化
  • ヒトアルギナーゼIおよびヒストンデアセチラーゼ8に対する対照的抑制活性を持つL-アルギニンのトリフルオロメチルケトン類縁体の合成
  • Morita-Baylis-Hillman付加物の有機触媒位置選択的およびエナンチオ選択的アリル位トリフルオロメチル化
  • インドール類のパラジウム触媒酸化的トリフルオロメチル化
  • 5-HT1Aアンタゴニストの合成
  • ジフルオロカルベン源として用います
TMSCF3 can be used as a reagent for:
  • Conversion of aromatic aldehydes to difluoromethylated products.
  • C-H trifluoromethylation of arenes, terminal alkynes, tertiary amines, heteroarenes, allylic, and terminal alkenes using metal catalyst or metal free oxidative trifluoromethylation reaction.
It can also be used in trifluoromethylation of:
  • Non-activated aldimines.
  • Heterocumulenes.
  • Azomethine imines.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91862-50ML:4548173288086
91862-VAR:
91862-BULK:
91862-10ML:4548173288079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-Catalyzed Oxidative Trifluoromethylation of Indoles at Room Temperature
Mu X, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(22), 6039-6042 (2011)
Organocatalyzed Regio-and Enantioselective Allylic Trifluoromethylation of Morita-Baylis-Hillman Adducts Using Ruppert-Prakash Reagent
Furukawa T, et al.
Organic Letters, 13(15), 3972-3975 (2011)
Trifluoromethylation of heterocumulenes with trimethyl (trifluoromethyl) silane in the presence of fluoride ions: synthesis of trifluoroacetamides and trifluorothioacetamides from isocyanates and isothiocyanates
Kirij NV, et al.
Tetrahedron Letters, 42(46), 8181-8183 (2001)
Oxidative trifluoromethylation and trifluoromethylthiolation reactions using (trifluoromethyl) trimethylsilane as a nucleophilic CF3 source
Chu L and Qing F-L
Accounts of Chemical Research, 47(5), 1513-1522 (2014)
Catalytic enantioselective trifluoromethylation of azomethine imines with trimethyl (trifluoromethyl) silane
Kawai H, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48(34), 6324-6327 (2009)