Merck
328936
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6F4CHO
CAS番号:
分子量:
178.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
密度
1.525 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(F)c(F)c(C=O)c1F
InChI
1S/C7H2F4O/c8-4-1-5(9)7(11)3(2-12)6(4)10/h1-2H
InChI Key
YIRYOMXPMOLQSO-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde is a polysubstituted benzaldehyde and was evaluated as a substrate of PmHNL (Prunus mume hydroxynitrile lyase). Reaction of 2,3,5,6-tetrafluorobenzaldehyde with dipyrromethane was reported.
アプリケーション
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde was used in the preparation of 1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)imidazolidine and 1,3-dimethyl-2-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)imidazolidine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
328936-250MG:
328936-1G:
328936-BULK:
328936-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gregory W Nyce et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 4073-4079 (2004-08-19)
The synthesis of N-heterocyclic carbene (NHC) adducts by condensation of diamines with appropriately substituted benzaldehydes is described. This simplified approach provides the NHC adduct without first having to generate the carbene followed by its protection. These adducts undergo thermal deprotection
Effects of aldehyde or dipyrromethane substituents on the reaction course leading to meso-substituted porphyrins.
Geier III, et al.
Tetrahedron, 60(50), 11435-11444 (2004)
A new (R)-hydroxynitrile lyase from< i> Prunus mume</i>: asymmetric synthesis of cyanohydrins.
Nanda S, et al.
Tetrahedron, 61(46), 10908-10916 (2005)