アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M26593-5G:
M26593-10KG:
M26593-BULK:
M26593-25G:
M26593-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)