安全性情報
8.07250
Sigma-Aldrich
Phenylhydrazine
for synthesis
別名:
Phenylhydrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2
CAS番号:
分子量:
108.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352127
EC Index Number:
202-873-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
195 °C
有効性
188 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1 % (v/v)
bp
244 °C/1013 hPa
mp
19.6 °C
転移温度
flash point 88 °C
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].N(N)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
InChI Key
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.096 - 1.099
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8072500005:
8072500000:
8072509999:
8072500250:
8072501000:
IN28072500250:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
アニリン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
アニリン