主要文書
8.04311
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
別名:
4′-Hydroxyacetophenone, 4-Acetylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(OH)C6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-802-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
powder
mp
105-108 °C
転移温度
flash point 166 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI Key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
330.8 °F
引火点(℃)
166 °C