製品名
LiChrosorb® RP-18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L1
品質水準
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
LiChrosorb®
標識化の程度
17% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
Matrix
octadecyl
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LiChrosorb® RP-18 HPLCカラムは、L1 USPカラムに分類され、主として中性、酸性および弱塩基性化合物の逆相HPLCに使用されます。全多孔性不整粒子であることから、信頼性の高い結果が確保されます。
LiChrosorb® RP-18 HPLCカラムは、オクタデシル誘導体化したシリカの全多孔性不整粒子で構成されます。きわめて信頼性が高い吸着性を有することから、L1 USP規格に従って、中性、酸性および弱塩基性化合物の逆相HPLCへの使用が推奨されます。
法的情報
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック