Merck
43016
Supelco
Ginsenoside Rg5
analytical standard
別名:
(3β, 12β,20E)-12-Hydroxydammara-20(22),24-dien-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H70O12
CAS番号:
分子量:
767.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C42H70O12/c1-21(2)10-9-11-22(3)23-12-16-42(8)30(23)24(45)18-28-40(6)15-14-29(39(4,5)27(40)13-17-41(28,42)7)53-38-36(34(49)32(47)26(20-44)52-38)54-37-35(50)33(48)31(46)25(19-43)51-37/h10-11,23-38,43-50H,9,12-20H2,1-8H3/b22-11+/t23-,24-,25-,26-,27+,28-,2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ginsenoside Rg5 is a diol-containing ginsenoside, that occurs naturally in Panax ginseng. It is found to be a promising agent in the treatment of Alzheimer′s disease.
アプリケーション
Ginsenoside Rg5 may be used as a reference standard in the determination of ginsenoside Rg5 in Korean red ginseng using high performance liquid chromatography coupled with evaporative light scattering detection (HPLC-ELSD).
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43016-5MG:
43016-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ginsenoside-Rg5 suppresses cyclin E-dependent protein kinase activity via up-regulating p21Cip/WAF1 and down-regulating cyclin E in SK-HEP-1 cells.
K Y L, et al.
Anticancer Research, 17(2A), 1067-1072 (1997)
Ginsenoside Rg5 improves cognitive dysfunction and beta-amyloid deposition in STZ-induced memory impaired rats via attenuating neuroinflammatory responses.
Chu S, et al.
International Journal of Immunopharmacology, 19(2), 317-326 (2014)
Inhibitory effect of ginsenoside Rg5 and its metabolite ginsenoside Rh3 in an oxazolone-induced mouse chronic dermatitis model.
Shin W-Y, et al.
Archives of Pharmacal Research, 29(8), 685-690 (2006)
Simultaneous quantification of 14 ginsenosides in Panax ginseng CA Meyer (Korean red ginseng) by HPLC-ELSD and its application to quality control.
Kim NS, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 45(1), 164-170 (2007)