Merck
68317
Supelco
ジンセノサイドRg1
analytical standard
別名:
(3β,6α,12β)-3,12-ジヒドロキシダンマラ-24-エン-6,20-ジイル ビス-β-D-グルコピラノシド, サンチノサイドC1, サンチノサイドRg1, ジンセノサイドA2, ジンセノサイドg1, パナキソシドA, パナキソシドRg1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H72O14
CAS番号:
分子量:
801.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@]12[C@@](C[C@H]([C@@]3([H])[C@]2(CC[C@]3([H])[C@@](CCC=C(C)C)(C)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C)O)([H])[C@@]5([C@@](C(C)([C@H](CC5)O)C)([H])[C@H](C1)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)C
InChI
1S/C42H72O14/c1-20(2)10-9-13-42(8,56-37-34(52)32(50)30(48)25(19-44)55-37)21-11-15-40(6)28(21)22(45)16-26-39(5)14-12-27(46)38(3,4)35(39)23(17-41(26,40)7)53-36-33(51)31(49)29(47)24(18-43)54-36/h10,21-37,43-52H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,39+,40+,41+,42-/m0/s1
InChI Key
YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジンセノサイドRg1はチョウセンニンジンの根および茎の主要成分です。 神経保護、抗炎症、抗老化、抗疲労作用および記憶増強特性といった幅広い薬理特性を示します。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
68317-VAR:
68317-BULK:
68317-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Ginsenoside Re analytical standard
Supelco
77960
Ginsenoside Re
Ginsenoside Rd analytical standard
Supelco
01518
Ginsenoside Rd
Ginsenoside Rg2 analytical standard
Supelco
08171
Ginsenoside Rg2
ギンセノシドRb1 phyproof® Reference Substance
PHL89208
ギンセノシドRb1
Ginsenoside Re primary reference standard
03000590
Ginsenoside Re
Ginsenoside Rf primary reference standard
01580590
Ginsenoside Rf
Ginsenoside Rg1 protects against sepsis-associated encephalopathy through beclin 1?independent autophagy in mice
Li Y, et al.
The Journal of Surgical Research, 207, 181-189 (2017)
Neuroprotective Effect of the Ginsenoside Rg1 on Cerebral Ischemic Injury In Vivo and In Vitro Is Mediated by PPAR?-Regulated Antioxidative and Anti-Inflammatory Pathways
Li Y, et al.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM (2017)
Jiaying Wu et al.
Neurochemistry international, 62(1), 92-102 (2012-10-16)
Ginsenoside Rg1, a steroidal saponin of high abundance in ginseng, possesses the neuroprotective effects. In this study, we tried to explore the effect of Rg1 on promoting differentiation of mouse embryonic stem (ES) cells towards the neuronal lineage and its
Jin-Kwang Kim et al.
Journal of biotechnology, 161(3), 294-301 (2012-07-07)
This study focuses on the cloning, expression, and characterization of recombinant ginsenoside hydrolyzing glycosidase from Sanguibacter keddieii in order to biotransform ginsenosides efficiently. The gene, termed bglSk, consists of 1857 bp and revealed significant homology to that of glycoside hydrolase
Xiaoduo Guan et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 72, 261-266 (2012-09-27)
A simple and rapid high performance liquid chromatography electrospray ionization ion-trap tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method has been developed and validated for the quantitative determination of esculentoside A (EsA) in dog plasma using ginsenoside Rg1 as the internal standard (IS).