安全性情報
05115001
Panax ginseng extract
secondary reference standard
別名:
Ginseng root extract
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
詳細
Panax ginseng C.A. Meyer, radix extract (according to HMPC Monograph)
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Ginsenosides Rb1+Rg1 (quantitative); Ginsenosides Re, Rf, Rg2, Rc, Rb2, Rd (qualitative)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
05115001-500MG:
05115001-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.