由来生物
Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5[C@H](C[C@@]34C)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C47H80O18/c1-21(2)10-9-13-47(8,65-41-37(59)34(56)32(54)26(18-48)62-41)22-11-15-45(6)30(22)23(50)16-28-44(5)14-12-29(52)43(3,4)39(44)25(17-46(28,45)7)61-42-38(35(57)33(55)27(19-49)63-42)64-40-36(58)31(53)24(51)20-60-40/h10,22-42,48-59H,9,11-20H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30-,31-,32+,33+,34-,35-,36+,37+,38+,39-,40-,41-,42+,44+,45+,46+,47-/m0/s1
InChI Key
LLPWNQMSUYAGQI-OOSPGMBYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N3915-VAR:
N3915-50MG:
N3915-10MG:
N3915-BULK:
試験成績書(COA)