00370580
ジンセノサイドRg1
primary reference standard
別名:
(3β,6α,12β)-3,12-ジヒドロキシダンマラ-24-エン-6,20-ジイル ビス-β-D-グルコピラノシド, サンチノサイドC1, サンチノサイドRg1, ジンセノサイドA2, ジンセノサイドg1, パナキソシドA, パナキソシドRg1
About This Item
おすすめの製品
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12[C@@](C[C@H]([C@@]3([H])[C@]2(CC[C@]3([H])[C@@](CCC=C(C)C)(C)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C)O)([H])[C@@]5([C@@](C(C)([C@H](CC5)O)C)([H])[C@H](C1)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)C
InChI
1S/C42H72O14/c1-20(2)10-9-13-42(8,56-37-34(52)32(50)30(48)25(19-44)55-37)21-11-15-40(6)28(21)22(45)16-26-39(5)14-12-27(46)38(3,4)35(39)23(17-41(26,40)7)53-36-33(51)31(49)29(47)24(18-43)54-36/h10,21-37,43-52H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,39+,40+,41+,42-/m0/s1
InChI Key
YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
00370580-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ジンセノサイド類のHPLC分離法は、ジンセノサイド標準物質混合物を用いた最適化の後、アメリカ人参根の試料に適用しました。実験条件およびクロマトグラムを示します。
Optimize HPLC method for ginsenoside separation using a mixture, applying it to American Ginseng root, with conditions and chromatograms shown.
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.