Merck
1.51356
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
別名:
TM=["LiChrosorb"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
カラムL × 内径:
25 cm × 4 mm
粒径:
10 μm
マトリックス活性基:
C18 bonding phase
ポアサイズ:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
製品名
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
LiChrosorb®
特徴
endcapped: no
パラメーター
250 bar pressure
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
カラムL × 内径
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 bonding phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
動作pH範囲
2-7.5
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
詳細
HPLC cartridge
アナリシスノート
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
法的情報
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany