製品名
メトトレキサート 水和物, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: insoluble
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
parasites
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI Key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
遺伝子情報
human ... DHFR(1719)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- スフィア形成アッセイ培養におけるジヒドロ葉酸(DHFR)阻害剤として
- トランスフェクト細胞を選択するためのダルベッコ変法イーグル培地(DMEM)の構成要素として
- 生死判別試験および共培養アッセイのため
生物化学的/生理学的作用
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M8407-25MG:
M8407-100MG:
M8407-500MG:
M8407-10MG:
M8407-VAR:
M8407-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック