Merck
Y0001668
システム適合性用メトトレキサート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
メトトレキサート, (+)-アメトプテリン, 4-アミノ-10-メチル葉酸, 4-アミノ-N10-メチルプテロイル-L-グルタミン酸, MTX, アンチフォラン, メチルアミノプテリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N8O5
CAS番号:
分子量:
454.44
Beilstein:
70669
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methotrexate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChI Key
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
遺伝子情報
human ... DHFR(1719)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methotrexate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver,Bone marrow
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001668-1EA:
Y0001668:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Axel Finckh et al.
Arthritis research & therapy, 16(5), 458-458 (2014-10-16)
Calcium pyrophosphate deposition (CPPD) may cause severe arthropathy, major joint destruction and treatment options are limited. The aim of this study was to test the therapeutic efficacy of methotrexate (MTX) in chronic or recurrent CPPD arthropathy. Patients with CPPD arthropathy
Anna-Birgitte Aga et al.
Annals of the rheumatic diseases, 74(2), 381-388 (2013-11-29)
To investigate whether baseline disease activity levels and responses in patients with rheumatoid arthritis (RA) changed during the period 2000-2010. Data were provided by the Norwegian disease-modifying antirheumatic drug (NOR-DMARD) study. Patients with inflammatory joint diseases starting new treatment with
Giovanni L Mancardi et al.
Neurology, 84(10), 981-988 (2015-02-13)
To assess in multiple sclerosis (MS) the effect of intense immunosuppression followed by autologous hematopoietic stem cells transplantation (AHSCT) vs mitoxantrone (MTX) on disease activity measured by MRI. We conducted a multicenter, phase II, randomized trial including patients with secondary
J Westra et al.
Clinical and experimental immunology, 178(1), 40-47 (2014-06-04)
Rituximab (RTX) treatment in rheumatoid arthritis (RA) patients severely hampers humoral response after influenza vaccination as determined by haemagglutination inhibition assay (HI). It is not known whether HI reflects both immunoglobulin (Ig)M and IgG (subclass) influenza response, and whether IgM
Joshua F Baker et al.
Annals of the rheumatic diseases, 73(11), 1968-1974 (2013-08-02)
To determine if early MRI measures predict X-ray progression at 1 and 2 years in a large RA trial cohort. This study included 256 methotrexate (MTX)-naïve RA patients from a randomised placebo-controlled trial of golimumab (GO-BEFORE). MRIs of wrist and 2nd-5th