Merck
06563
Sigma-Aldrich
メトトレキサート 水和物
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
4-アミノ-10-メチル葉酸 水和物, L-4-アミノ-N10-メチルプテロイルグルタミン酸 水和物, L-アメトプテリン 水和物, MTX 水和物, アンチフォラン 水和物, メチルアミノプテリン 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N8O5 · xH2O
CAS番号:
分子量:
454.44 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]/D +21.0±2.0°
不純物
≤0.1% sulfated ash
mp
185-204 °C
溶解性
water: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI Key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
遺伝子情報
human ... DHFR(1719)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methotrexateis an analog of folate. It shows anti-inflammatory effects throughseveral cellular mechanisms. The inhibition of dihydrofolate reductase reducesthe de novo synthesis of pyrimidines and purines, transmetylation ofphospholipids and proteins, and formation of polyamines.
アプリケーション
ジヒドロ葉酸レダクターゼの強力なインヒビターおよび抗腫瘍研究の試薬。 DHFRベースのタンパク質発現系でジヒドロ葉酸レダクターゼを阻害するために使用されます。ピリメタミン耐性Plasmodium vivaxマラリア原虫に対する治療にも有効です。
ジヒドロ葉酸レダクターゼの強力なインヒビターおよび抗腫瘍研究の試薬。 DHFRベースのタンパク質発現系でジヒドロ葉酸レダクターゼを阻害するために使用されます。関節リウマチなどで免疫抑制作用も示します。
Methotrexatehydrate has been used as a disease modifyinganti-rheumatic drug (DMARD) to study its effects on Ross River virus disease (RRVD) in mice models.
その他情報
葉酸拮抗薬。ジヒドロ葉酸還元酵素の強力なインヒビタ-
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver,Bone marrow
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
06563-100MG:
06563-5MG:
06563-25MG:
06563-BULK:
06563-VAR:
06563-6X25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methotrexate Treatment Causes Early Onset of Disease in a Mouse Model of Ross River Virus-Induced Inflammatory Disease through Increased Monocyte Production
Adam Taylor, et al.
PLoS ONE (2013)
Edwin S L Chan et al.
Nature reviews. Rheumatology, 6(3), 175-178 (2010-03-04)
Methotrexate remains a cornerstone in the treatment of rheumatoid arthritis and other rheumatic diseases. Folate antagonism is known to contribute to the antiproliferative effects that are important in the action of methotrexate against malignant diseases, but concomitant administration of folic
B N Cronstein
Rheumatic diseases clinics of North America, 23(4), 739-755 (1997-11-15)
Because of methotrexate's well-documented efficacy in the treatment of rheumatoid arthritis, it is important that we understand the mechanism of action of this drug. There are two biochemical mechanisms by which methotrexate may modulate inflammation: (1) promotion of adenosine release
D A Matthews et al.
Science (New York, N.Y.), 197(4302), 452-455 (1977-07-29)
A central eight-stranded beta-pleated sheet is the main feature of the polypeptide backbone folding in dihydrofolate reductase. The innermost four strands and two bridging helices are geometrically similar to but are connected in a different way from those in the
Methotrexate: new uses for an old drug.
Philip J Hashkes et al.
The Journal of pediatrics, 164(2), 231-236 (2013-11-30)