Merck
A3411
Sigma-Aldrich
アミノプテリン
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
(S)-2-{4-[(2,4-ジアミノプテリジン6-イル)メチルアミノ]ベンズアミド}ペンタン二酸, 4-アミノ-PGA, 4-アミノプテロイル-L-グルタミン酸, 4-アミノ葉酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20N8O5
CAS番号:
分子量:
440.41
Beilstein:
69045
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
yellow
溶解性
2 M NaOH: 50 mg/mL
DMSO: soluble
&ε; (減衰係数)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
InChI Key
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミノプテリンは、抗ニューログラニン抗体の産生に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アミノプテリンは、増殖、胚発生を阻害することが認められており、マウスモデルにおいて毒性作用を示します。堕胎薬として機能します。アミノプテリンは、小児における急性白血病の影響を軽減することが知られています。
ジヒドロ葉酸還元酵素に結合し、その活性を阻害する葉酸拮抗薬。
葉酸アンタゴニスト。アミノプテリンは葉酸トランスポ-タ-によって細胞へ能動輸送されます。細胞で葉酸ポリグルタミン酸シンタ-ゼにより高分子量のポリグルタミン酸代謝物に変換され、これがジヒドロ葉酸レダクタ-ゼと結合し、その活性を阻害します。アミノプテリン-ポリグルタミン酸は、細胞内でγ-グルタミルヒドロラ-ゼにより分解されます。
関連事項
メトトレキサ-トよりも強力で毒性が高いです。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A3411-10MG-PW:
A3411-10MG:
A3411-100MG:
A3411-BULK:
A3411-100MG-PW:
A3411-25MG:
A3411-VAR:
A3411-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Drugs and Nutrients: The Interactive Effects, 308-308 (1984)
Phase II trial of oral aminopterin for adults and children with refractory acute leukemia
Cole PD, et al.
Clinical Cancer Research, 11(22), 8089-8096 (2005)
Drugs and Nutrients: The Interactive Effects, 308-308 (1984)
Serum neurogranin measurement as a biomarker of acute traumatic brain injury
Yang J, et al.
Clinical Biochemistry, 48, 843-848 (2015)
Aleem Gangjee et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(16), 5329-5336 (2005-08-05)
We report, for the first time, the biological activities of four-carbon-atom bridged classical antifolates on dihydrofolate reductase (DHFR), thymidylate synthase (TS), and folylpolyglutamate synthetase (FPGS) as well as antitumor activity. Extension of the bridge homologation studies of classical two-carbon bridged
資料
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.