製品名
Cytochalasin B, Helminthosporium dematioideum, Cell-permeable fungal toxin.
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 2790
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
methanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1[C@H]([C@H]3[C@@]4(OC(=O)\C=C\[C@@H](CCC[C@H](C\C=C\[C@H]4[C@@H](C(=C)[C@H]3C)O)C)O)C1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
InChI Key
GBOGMAARMMDZGR-TYHYBEHESA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Blocking the formation of contractile microfilaments
注意
警告
再構成
その他情報
Theodoropoulos, P.A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 1875.
Benya, P.D., and Padilla, S.R. 1993. Exp. Cell Res. 204, 268.
Cairns, M.T., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 8176.
Nowak, D. 1990. Biomed. Biochim. Acta49, 353.
Wang, F., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.171, 543.
Edwards, S.W., and Lloyd, D. 1988. FEBS Lett.227, 39.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
250233-0MG:
250233-MG:
250233-50MG:
250233-5MG:
試験成績書(COA)