250401
Ciliobrevin D
≥99% (HPLC), powder, cytoplasmic dynein inhibitor, Calbiochem®
別名:
Cytoplasmic Dynein Inhibitor, Ciliobrevin D, 2-(7-chloro-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2(1H)-ylidene)-3-(2,4-dichlorophenyl)-3-oxopropanenitrile, AAA+ ATPase motor cytoplasmic dynein inhibitor
About This Item
おすすめの製品
製品名
Cytoplasmic Dynein Inhibitor, Ciliobrevin D, Ciliobrevin D is a cell-permeable, reversible, and specific blocker of AAA+ ATPase motor cytoplasmic dynein. Disrupts spindle pole focusing and kinetochore-microtubule attachment (~10 to 40 µM).
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
orange
溶解性
DMSO: 2.5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1N/2)NC2=C(C(C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3)=O)/C#N
InChI Key
JKKSCGHDRHRWOQ-FOWTUZBSSA-N
詳細
包装
警告
再構成
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
250401-MG:
250401-10MG:
試験成績書(COA)