製品名
Rac1 Inhibitor, Rac1 Inhibitor, CAS 1177865-17-6, is a cell-permeable, reversible inhibitor of Rac1 GDP/GTP exchange. Interferes with the interaction between Rac1 and Rac-specific GEFs Trio and Tiam1 (IC₅₀ ~50 µM).
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
溶解性
water: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.N(CCCC(Nc1nc(cc(n1)C)Nc2cc3c(nc(cc3N)C)cc2)C)(CC)CC
InChI
1S/C24H35N7.3ClH/c1-6-31(7-2)12-8-9-16(3)27-24-28-18(5)14-23(30-24)29-19-10-11-22-20(15-19)21(25)13-17(4)26-22;;;/h10-11,13-16H,6-9,12H2,1-5H3,(H2,25,26)(H2,27,28,29,30);3*1H
InChI Key
CPUHORIUXPQCHW-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Rac1
包装
警告
再構成
その他情報
Desire, L., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 37516.
Gao, Y., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 7618.
WGK
WGK 3
Jan Code
553502-MG:
553502-10MG:
553502-5MG:
553502-250MG:
試験成績書(COA)