アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
faintly yellow to dark yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(C1=C(N2)N=C(C3=CC=CC=C3)C(C4=CC=CC=C4)=N1)NC2=S
InChI
1S/C18H12N4OS/c23-17-15-16(21-18(24)22-17)20-14(12-9-5-2-6-10-12)13(19-15)11-7-3-1-4-8-11/h1-10H,(H2,20,21,22,23,24)
InChI Key
GSRTWXVBHGOUBU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1546-BULK:
SML1546-VAR:
SML1546-IP:
SML1546-5MG:
SML1546-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
CRISPRゲノム編集における相同組み換え修復(HDR)制御については、さまざまな細胞種でCRISPRによるHDRの効率を高める低分子が特定されています。