由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)C(Cc5cnc[nH]5)NC(=O)C(N)Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(Cc8ccc(O)cc8)C(O)=O
InChI
1S/C82H114N20O17S/c1-45(2)34-61(98-76(112)63(38-49-41-89-56-17-9-7-15-53(49)56)99-77(113)64(39-50-42-87-44-91-50)96-71(107)54(84)37-48-40-88-55-16-8-6-14-52(48)55)74(110)93-57(25-27-68(85)104)72(108)97-62(35-46(3)4)75(111)95-59(18-10-11-30-83)80(116)101-31-12-19-66(101)78(114)90-43-70(106)92-60(26-28-69(86)105)81(117)102-32-13-20-67(102)79(115)94-58(29-33-120-5)73(109)100-65(82(118)119)36-47-21-23-51(103)24-22-47/h6-9,14-17,21-24,40-42,44-46,54,57-67,88-89,103H,10-13,18-20,25-39,43,83-84H2,1-5H3,(H2,85,104)(H2,86,105)(H,87,91)(H,90,114)(H,92,106)(H,93,110)(H,94,115)(H,95,111)(H,96,107)(H,97,108)(H,98,112)(H,99,113)(H,100,109)(H,118,119)
InChI Key
SBKVPJHMSUXZTA-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T6901-.5MG:
T6901-VAR:
T6901-.5MG-PW:
T6901-250UG:
T6901-BULK-N:
T6901-BULK:
T6901-5MG-PW:
T6901-1MG-PW:
T6901-1MG:
T6901-PH:
T6901-5MG:
T6901PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)