Merck
X3004
Sigma-Aldrich
XAV939
≥98% (HPLC), powder, tankyrase inhibitor
別名:
3,5,7,8-テトラヒドロ-2-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-4H-チオピラノ[4,3-d]ピリミジン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11F3N2OS
CAS番号:
分子量:
312.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
XAV939, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NC3=C(CSCC3)C(=O)N2
InChI
1S/C14H11F3N2OS/c15-14(16,17)9-3-1-8(2-4-9)12-18-11-5-6-21-7-10(11)13(20)19-12/h1-4H,5-7H2,(H,18,19,20)
InChI Key
KLGQSVMIPOVQAX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
XAV939 は下記の阻害に使用されます。
  • 神経芽腫細胞株中のタンキラーゼ
  • 髄芽腫細胞中のジフテリア毒素様 ADP-リボシルトランスフェラーゼ(ARTD)
  • ヒト人工多能性幹細胞(hiPSC)中の Wnt シグナル伝達
生物化学的/生理学的作用
XAV939 は細胞透過性のジヒドロチオピラノピリミジノールであり、結腸がん、肺がん、乳がんおよび肝臓がんに対する抗腫瘍作用を誘導します。XAV939 が酵素タンキラーゼの触媒性ポリ-ADP-リボースポリメラーゼ(PARP)ドメインに結合し、β-カテニンの分解が生じます。XAV939 は腫瘍細胞中で神経芽細胞腫が促進するアポトーシスにおいてもタンキラーゼを阻害します。
XAV939はタンキラーゼ阻害剤です(そのため、Wnt/β-カテニンシグナル伝達を阻害します)。
特徴および利点
本化合物は、遺伝子調節研究用製品に記載されています。他の遺伝子調節製品を探す場合は、ここをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
その他情報
XAV939 は専門家により検討され、Chemical Probes Portal により推奨されています。詳細に関しては、Chemical Probes Portal のウェブサイトの XAV939 probe summary をご参照ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
X3004-25MG:
X3004-VAR:
X3004-5MG:
X3004-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Robust generation of cardiomyocytes from human iPS cells requires precise modulation of BMP and WNT signaling
Kadari A, et al.
Stem Cell Reviews and Reports, 11(4), 560-569 (2015)
XAV939, a tankyrase 1 inhibitor, promotes cell apoptosis in neuroblastoma cell lines by inhibiting Wntbeta-catenin signaling pathway
Tian XH, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 32(1), 100-100 (2013)
XAV939-mediated ARTD activity inhibition in human MB cell lines
Renna C, et al.
Testing, 10(4), e0124149-e0124149 (2015)
Up-regulation of FGF1519 signaling promotes hepatocellular carcinoma in the background of fatty liver
Cui G, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 37(1), 136-136 (2018)
Tankyrase inhibitors attenuate WNTbeta-catenin signaling and inhibit growth of hepatocellular carcinoma cells
Ma L, et al.
Testing, 6(28), 25390-25390 (2015)
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.