アッセイ
>98% (HPLC)
色
orange
溶解性
DMSO: soluble 20 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3ccc(Cl)cc3Cl)c4ccccc14
InChI
1S/C19H12Cl2N2O2/c1-23-9-13(11-4-2-3-5-15(11)23)17-16(18(24)22-19(17)25)12-7-6-10(20)8-14(12)21/h2-9H,1H3,(H,22,24,25)
InChI Key
JCSGFHVFHSKIJH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S3442-5MG:
S3442-IP:
S3442-25MG:
S3442-BULK:
S3442-BULK-CR:
S3442-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology