製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
InChI
1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3
InChI Key
BUXRLJCGHZZYNE-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Feed samples by solid-phase extraction (SPE) and ultra-performance liquid chromatography (UPLC).
- Pig liver, kidney and muscle samples by SPE and UPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Bovine retina by SPE and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
法的情報
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
32568-BULK:
32568-10MG:4548173305783
32568-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.