アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Ic1cnc(Nc2cccc(NC(=O)N3CCCC3)c2)nc1NCCCNC(=O)c4cccs4
InChI
1S/C23H26IN7O2S/c24-18-15-27-22(30-20(18)25-9-5-10-26-21(32)19-8-4-13-34-19)28-16-6-3-7-17(14-16)29-23(33)31-11-1-2-12-31/h3-4,6-8,13-15H,1-2,5,9-12H2,(H,26,32)(H,29,33)(H2,25,27,28,30)
InChI Key
VAVXGGRQQJZYBL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML0694-5MG:4548174001981
SML0694-BULK:
SML0694-VAR:
SML0694-25MG:4548174001974