Merck
M6824
Sigma-Aldrich
γ-マンゴスチン
≥98% (HPLC)
別名:
1,3,6,7-テトラヒドロキシ-2,8-ビス(3,3-ジメチルアリル)キサントン, デメチルマンゴスチン, ノルマンゴスチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H24O6
CAS番号:
分子量:
396.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
off-white to yellow
溶解性
methanol: 1 mg/mL, colorless to yellow
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC(OC2=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C2C3=O)=C3C(CC=C(C)C)=C1O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-15(24)9-18-20(22(13)27)23(28)19-14(8-6-12(3)4)21(26)16(25)10-17(19)29-18/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
InChI Key
VEZXFTKZUMARDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マンゴスチーンの果皮には3つの主要な生理活性化合物、α-、β-、γ-マンゴスチンが含まれています。
アプリケーション
γ-マンゴスチンは、ヒト遺伝性アミロイドーシスに関与するホモ四量体タンパク質であるトランスサイレチン(TTR)線維化に対する阻害作用の検討に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
キサントン誘導体であるα-、β-、γ-マンゴスチンには、抗増殖・抗炎症活性、ナチュラルキラー(NK)細胞活性の増強、およびヒト免疫不全ウイルス(HIV)に対する抗ウイルス効果などのさまざまな生物学的活性があります。γまた、-マンゴスチンはシクロオキシゲナーゼ(COX-2)活性およびNO産生を阻害し、これによりプロスタグランジンE2濃度が減少すると報告されています。ヒト結腸癌細胞の細胞死を誘導することが明らかになっています。
マンゴスチン(Garcinia mangostana)の外皮から単離されたキサントン誘導体。抗酸化と抗癌の特性を示します。マンゴスチンキサントンは、肥満関連の炎症およびインスリン抵抗性の発症を理解する上で重要なヒト脂肪細胞における炎症を抑制します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M6824-10MG:
M6824-50MG:
M6824-VAR:
M6824-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Monrudee Sukma et al.
Journal of ethnopharmacology, 135(2), 450-454 (2011-03-29)
γ-Mangostin is a xanthone found in the fruit hulls of Garcinia mangostana L., which have long been used in Southeast Asia as a traditional medicine for the treatment of abdominal pain, dysentery, wound infections, fever and convulsions. Recent studies have
Keigo Nakatani et al.
Molecular pharmacology, 66(3), 667-674 (2004-08-24)
We investigated the effect of gamma-mangostin purified from the fruit hull of the medicinal plant Garcinia mangostana on spontaneous prostaglandin E(2) (PGE(2)) genase release and inducible cyclooxy-2 (COX-2) gene expression in C6 rat glioma cells. An 18-h treatment with gamma-mangostin
Hui-Fang Chang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(12), 8953-8966 (2010-12-09)
Gliomas are a common type of primary brain tumor with glioblastoma multiforme accounting for the majority of human brain tumors. In this paper, high grade human malignant glioblastomas (MGs) including U87 MG and GBM 8401 were used to evaluate the
Takeshi Yokoyama et al.
Scientific reports, 5, 13570-13570 (2015-08-28)
Transthyretin (TTR) is a homotetrameric protein involved in human hereditary amyloidoses. The discovery and development of small molecules that inhibit the amyloid fibril formation of TTR is one of the therapeutic strategies for these diseases. Herein, we discovered that γ-mangostin
N Chairungsrilerd et al.
Planta medica, 62(5), 471-472 (1996-10-01)
A crude methanolic extract of the fruit hull of Mangosteen, Garcinia mangostana L. inhibited the contractions of isolated thoracic rabbit aorta induced by histamine and serotonin. The extract of the fruit hull has been fractionated by silica gel chromatography, monitoring