Merck
PHL82546
Garcinone C
phyproof® Reference Substance
別名:
1,3,6,7-Tetrahydroxy-8-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-9H-xanthen-9-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26O7
CAS番号:
分子量:
414.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(CCC(C)(O)C)C2=C(C=C1O)OC3=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C3C2=O
InChI
1S/C23H26O7/c1-11(2)5-6-12-14(24)9-17-19(21(12)27)22(28)18-13(7-8-23(3,4)29)20(26)15(25)10-16(18)30-17/h5,9-10,24-27,29H,6-8H2,1-4H3
InChI Key
HLOCLVMUASBDDP-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82546-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)