Merck
PHL80496
γ-マンゴスチン
phyproof® Reference Substance
別名:
1,3,6,7-テトラヒドロキシ-2,8-ビス(3,3-ジメチルアリル)キサントン, デメチルマンゴスチン, ノルマンゴスチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H24O6
CAS番号:
分子量:
396.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC1=CC(OC2=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C2C3=O)=C3C(CC=C(C)C)=C1O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-15(24)9-18-20(22(13)27)23(28)19-14(8-6-12(3)4)21(26)16(25)10-17(19)29-18/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
InChI Key
VEZXFTKZUMARDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
マンゴスチン(Garcinia mangostana)の外皮から単離されたキサントン誘導体。抗酸化と抗癌の特性を示します。マンゴスチンキサントンは、肥満関連の炎症およびインスリン抵抗性の発症を理解する上で重要なヒト脂肪細胞における炎症を抑制します。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80496-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)