Merck
M3824
Sigma-Aldrich
α-マンゴスチン
≥98% (HPLC)
別名:
α-MG, alpha-Mangostin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H26O6
CAS番号:
分子量:
410.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
methanol: 1 mg/mL, clear, very light yellow
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
InChI Key
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-マンゴスチン(α-MG)は、Garcinia mangostana Lの果皮に由来する最も豊富な植物化学物質です。四酸化ジプレニル化キサントンです。α-MG分子の化学構造は、1,3,6-トリヒドロキシ-7-メトキシ-2,8-ビス(3-メチル-2-ブテニル)- 9H-キサンテン-9-オンです。
アプリケーション
α-マンゴスチンは次の用途で使用されています。
  • 酸化ストレス媒介性網膜細胞死に対する保護効果を検討するため
  • 酸化的損傷に対するDNAの保護における抗遺伝毒性薬としての役割を検討するため
  • Staphylococcus epidermidis RP62Aに対する抗菌活性を理解するため
生物化学的/生理学的作用
α-マンゴスチンはin vitroおよびin vivo研究においてさまざまな薬理学的特性を示します。抗菌、抗癌、抗糖尿病、神経保護、肝保護、および抗炎症特性などです。
マンゴスチン(Garcinia mangostana)より単離されたキサントン誘導体。抗酸化剤および抗炎症剤。α-マンゴスチンはミトコンドリア経路を経由してアポトーシスを誘発することが示されており、細胞の増殖を抑え腫瘍発生を阻害します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
M3824-VAR:
M3824-10MG:
M3824-BULK:
M3824-100MG:
M3824-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
DMXAA ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D5817
DMXAA
Xiaofang Quan et al.
PloS one, 7(3), e33376-e33376 (2012-03-20)
α-Mangostin, isolated from the hulls of Garcinia mangostana L., was found to have in vitro cytotoxicity against 3T3-L1 cells as well as inhibiting fatty acid synthase (FAS, EC 2.3.1.85). Our studies showed that the cytotoxicity of α-mangostin with IC(50) value
Fabiola Gutierrez-Orozco et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(16), 3891-3900 (2013-04-13)
Information about the anti-inflammatory activity and metabolism of α-mangostin (α-MG), the most abundant xanthone in mangosteen fruit, in human cells is limited. On the basis of available literature, we hypothesized that α-MG will inhibit the secretion of pro-inflammatory mediators by
DNA Protection against Oxidative Damage Using the Hydroalcoholic Extract of Garcinia mangostana and Alpha-Mangostin.
Carvalho-Silva R
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM, 2016, 3430405-3430405 (2016)
alpha-Mangostin from Garcinia mangostana Linn: an updated review of its pharmacological properties
Ibrahim MY, et al.,
Arabian Journal of Chemistry, 317-329 (2016)
Jeremy J Johnson et al.
Carcinogenesis, 33(2), 413-419 (2011-12-14)
There is a need to characterize promising dietary agents for chemoprevention and therapy of prostate cancer (PCa). We examined the anticancer effect of α-mangostin, derived from the mangosteen fruit, in human PCa cells and its role in targeting cell cycle-related