由来生物
plant root (Rheum palmatum)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
yellow to brown
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
InChI Key
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アロエエモジンは、アロエ植物に自然に認められるヒドロキシアントラキノンです。
アプリケーション
アロエエモジンは、Aloe arborescens Miller var. natalensis Berger(キダチアロエ)のフェノール化合物を分離および同定するための高速液体クロマトグラフィー(HPLC)における標準品として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アロエエモジンは、抗菌性、抗ウイルス性、抗炎症性、および肝保護的な効果を示します。
緩下剤/瀉下薬; 内生のアセチルコリンを放出し、腸の平滑筋の収縮を増加させます。抗腫瘍活性は、ミトコンドリアの膜電位を減少させ、最終的には細胞のアポト-シスにつながる一連の事象を作動させる膜透過性転移を引き起こす、活性酸素種(ROS)産生の増加に結びつきます。生殖毒性と変異誘発性はアロエエモジンによるトポイソメラ-ゼ II活性の抑制のためであるようです。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7687-25MG:
A7687-100MG:
A7687-VAR:
A7687-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evaluation of aloin and aloe-emodin as anti-inflammatory agents in aloe by using murine macrophages
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 73(4), 828-832 (2009)
Radical-scavenging effects of Aloe arborescens Miller on prevention of pancreatic islet B-cell destruction in rats
Journal of Ethnopharmacology, 89(1), 37-45 (2003)
International immunopharmacology, 4(14), 1775-1784 (2004-11-09)
Aloe-emodin (1,8-dihydroy-3-[hydroxymethyl]-anthraquione) purified from Aloe vera leaves has been reported to have antitumor activity. The objectives of our research were to determine how aloe-emodin regulates the cell cycle, cell proliferation and protein kinase C (PKC) during glioma growth and development.
Acta pharmacologica Sinica, 28(12), 1991-1995 (2007-11-23)
The aim of this study was to investigate the effects of aloe-emodin, a natural compound from the root and rhizome of Rheum palmatum, on the growth of human cervical cancer cells, HeLa. HeLa cells were treated with various concentrations of
Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology, 24(2), 746-753 (2019-05-28)
To study the anticancer effects of aloe emodin against the MIAPaCa-2 and PANC-1 human pancreatic adenocarcinoma cancer cell lines by evaluating its effect on autophagic cell death, mitochondrial membrane potential (ΛΨm) loss and cell cycle arrest. The MTT assay was