製品名
エモジン, from Frangula bark, ≥90% (HPLC)
由来生物
Frangula bark
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
溶解性
DMSO: soluble
aqueous base: soluble
ethanol: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
InChI Key
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CSNK2A1(1457) , CSNK2B(1460) , ELA2(1991) , NFKB1(4790) , NKAP(79576) , NKRF(55922)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- to investigate its regulatory mechanisms on lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory injury in myocarditis
- as a reference standard for the development and validation of high performance liquid chromatography (HPLC)-photodiode array (PDA) assay method
- to inhibit Tau aggregation
- for direct binding assay
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E7881-50MG:
E7881-VAR:
E7881-250MG:
E7881-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック