Merck
PHL89157
アロエ-エモジン
phyproof® Reference Substance
別名:
1,8-ジヒドロキシ-3-(ヒドロキシメチル)アントラキノン, 1,8-ジヒドロキシ3-ヒドロキシメチルアントラキノン, 3-ヒドロキシメチルクリサジン, ラバルベロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
2059062
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
フォーマット
neat
SMILES記法
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
InChI Key
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aloe-emodin, an anthraquinone derivative, is an active constituent of several medicinal plants. It shows gastrointestinal effects by exerting laxative activity.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
Aloe-emodin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in plant and animal samples by high-performance liquid chromatography technique.
生物化学的/生理学的作用
緩下剤/瀉下薬; 内生のアセチルコリンを放出し、腸の平滑筋の収縮を増加させます。抗腫瘍活性は、ミトコンドリアの膜電位を減少させ、最終的には細胞のアポト-シスにつながる一連の事象を作動させる膜透過性転移を引き起こす、活性酸素種(ROS)産生の増加に結びつきます。生殖毒性と変異誘発性はアロエエモジンによるトポイソメラ-ゼ II活性の抑制のためであるようです。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL89157-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous determination and pharmacokinetic studies of aloe emodin and chrysophanol in rats after oral administration of Da-Cheng-Qi decoction by high-performance liquid chromatography
Tang WF, et al.
Biomedical Chromatography, 21(7), 701-707 (2007)
Analysis of the anthraquinones aloe-emodin and aloin by gas chromatography/mass spectrometry
ElSohly MA, et al.
International Immunopharmacology, 4(14), 1739-1744 (2004)
Simultaneous determination of five anthraquinones in medicinal plants and pharmaceutical preparations by HPLC with fluorescence detection
He D, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49(4), 1123-1127 (2009)
One single standard substance for the determination of multiple anthraquinone derivatives in rhubarb using high-performance liquid chromatography-diode array detection
Gao XY, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(11), 2118-2123 (2009)