Merck
PHL84243
Neoliquiritin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,7-Dihydroxyflavanone 7-glucoside, Liquiritigenin 7-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O9
CAS番号:
分子量:
418.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c(cc2)C(=O)C[C@H](O3)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C21H22O9/c22-9-17-18(25)19(26)20(27)21(30-17)28-12-5-6-13-14(24)8-15(29-16(13)7-12)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,15,17-23,25-27H,8-9H2/t15-,17+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
InChI Key
HJBUYKZTEBZNSH-ZRWXNEIDSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84243-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)