アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
溶解性
DMSO: 36 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI Key
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- プラスミドhSirt3102-399脱アセチル化活性への影響を研究するため
- ヒト卵巣癌細胞(SKOV-3)およびチャイニーズハムスター卵巣細胞(CHOK1)における細胞保護の役割を研究するための抗酸化剤として
- 酸化ストレスとミトコンドリア機能障害に対するその効果を、sirt3依存的な方法で探索するため
- 脳室内(ICV)カニューレ挿入用
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H4914-BULK:
H4914-25MG:
H4914-VAR:
H4914-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.