Merck
M3445
Sigma-Aldrich
マグノロール
≥90% (HPLC), from plant
別名:
2,2′-ビカビコール, 5,5′-ジアリル-2,2′-ビフェニルジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18O2
CAS番号:
分子量:
266.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
溶解性
ethanol: soluble 1 mg/mL
methanol: soluble 1.5 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI Key
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マグノロールは、さまざまな漢方薬マグノリアツリーの根および幹皮から抽出された生物活性のあるネオリグナンです。構造異性体であるホノキオールと同様、ヒドロキシル化されたバイフェノイド構造を持っています。親油性化合物です。
アプリケーション
マグノロールは下記で使用されています:
  • サルコペニアマウスモデルにおける筋萎縮およびマクロファージサブタイプに対する影響を試験するため
  • 血管新生アッセイにおけるヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)に対する阻害作用を試験するため
  • Candida spp.株の増殖、超微細構造、およびバイオフィルム形成に対する抗真菌作用を試験するため
  • 徐放性試験のための固定化アミノ官能化メソポーラスシリカ粒子の調製において
生物化学的/生理学的作用
マグノロールは、抗うつおよび神経変性特性を示します。細胞増殖の抑制、細胞傷害性、およびアポトーシス誘導に関与していることから、強力な抗癌剤であるとも考えられています。
マグノロールはコウボクのマグノリア・オフィシナリスの根および樹皮から単離された生物活性のある植物成分で、抗真菌、抗微生物、および抗酸化作用があります。 マグノロールはまたNF-κBシグナル伝達に干渉することで、抗炎症作用を示します。 また、IL-6誘導性STAT3活性化の阻害能があるため、アテローム性動脈硬化などの血管障害に関連する抗炎症特性があるようです。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3445-VAR:
M3445-BULK:
M3445-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Hanna Kuk et al.
Scientific reports, 7(1), 17820-17820 (2017-12-21)
Due to gravity the venous vasculature in the lower extremities is exposed to elevated pressure levels which may be amplified by obesity or pregnancy. As a consequence, venules dilate and may be slowly transformed into varicose or spider veins. In
Development of a prolonged-release drug delivery system with magnolol loaded in amino-functionalized mesoporous silica
Stefanache A, et al.,
Applied Sciences, 237-237 (2017)
Jawad Behbehani et al.
Microbial pathogenesis, 113, 209-217 (2017-10-28)
The incidence of oral candidosis has increased in recent years due to the escalation in HIV-infection, cancer treatments, organ transplantation, and diabetes. In addition, corticosteroid use, dentures, and broad-spectrum antibiotic use have also contributed to the problem. Treatment of oral
Rajendra Karki et al.
Experimental cell research, 319(20), 3238-3250 (2013-08-03)
Increased proliferation and migration of vascular smooth muscle cells (VSMCs) contribute importantly to the formation of both atherosclerotic and restenotic lesions. The objective of this study was to investigate the effect of magnolol on VSMC migration. The proteolytic activity of
Abhishek Manoj Ranaware et al.
International journal of molecular sciences, 19(8) (2018-08-15)
The past few decades have witnessed widespread research to challenge carcinogenesis; however, it remains one of the most important health concerns with the worst prognosis and diagnosis. Increasing lines of evidence clearly show that the rate of cancer incidence will
資料
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.