Merck
12247
Sigma-Aldrich
オレウロペイン
≥98.0%
別名:
(2S,3E,4S)-3-エチリデン-2-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-3,4-ジヒドロ-5-(メトキシカルボニル)-2H-ピラン-4-酢酸2-(3,4-ジヒドロキシフェニール)エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H32O13
CAS番号:
分子量:
540.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98.0%
不純物
≤5.0% water
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)\C(=C\C)[C@@H]1CC(=O)OCCc3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H32O13/c1-3-13-14(9-19(29)35-7-6-12-4-5-16(27)17(28)8-12)15(23(33)34-2)11-36-24(13)38-25-22(32)21(31)20(30)18(10-26)37-25/h3-5,8,11,14,18,20-22,24-28,30-32H,6-7,9-10H2,1-2H3/b13-3+/t14-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
InChI Key
RFWGABANNQMHMZ-ZCHJGGQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オレウロペインはオリーブ葉抽出物に含まれる主要な二次代謝物です。グリコシル化されたエレノール酸エステルとヒドロキシチロソールから構成される構造をもつセコイリドイドポリフェノールです。
アプリケーション
オレウロペインは下記で使用されています:
  • 高脂肪飼料(HFD)摂取マウスの脂肪肝における抗炎症および抗酸化薬として
  • マウスの雄性機能に対する保護効果および抗酸化特性を評価するため
  • 細菌(E. coli)ATP合成酵素に対する阻害作用を検討するため
  • 乳癌細胞の増殖に対する影響を試験するためのプラスミノーゲン活性化因子阻害薬-1(PAI-1)の阻害薬として
生物化学的/生理学的作用
オレウロペインには、抗がん、抗菌、抗ウイルス、抗虚血、および脂質低下作用があります。本化合物は肌の保護剤として機能し、アンチエイジングを助けます。また、オレウロペインは抗血小板凝集、降圧、抗リウマチ、解熱、利尿および血管拡張作用にも関係しています。本化合物は、冠状動脈疾患のリスクを軽減します。オレウロペインは、ラットでノルアドレナリンとアドレナリンの分泌を増強することが示されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
12247-50MG:
12247-10MG:
12247-BULK:
12247-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carla Marchetti et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2015, 908493-908493 (2015-12-23)
Malignant mesothelioma is a poor prognosis cancer in urgent need of alternative therapies. Oleuropein, the major phenolic of olive tree (Olea europaea L.), is believed to have therapeutic potentials for various diseases, including tumors. We obtained an oleuropein-enriched fraction, consisting
Oleuropein overrides liver damage in steatotic mice
Santini SJ, et al.,
Journal of functional foods, 65, 103756-103756 (2020)
Amon Amini et al.
International journal of biological macromolecules, 101, 153-164 (2017-03-23)
The naturally occurring olive phenolics tyrosol, hydroxytyrosol, dihydroxyphenylglycol (DHPG), and oleuropein are known to have antioxidant, antitumor, and antibacterial properties. In the current study, we examined whether the antimicrobial properties of tyrosol, hydroxytyrosol, DHPG, and oleuropein were linked to the
Ioanna Andreadou et al.
The Journal of nutrition, 136(8), 2213-2219 (2006-07-22)
Thgoal of this study was to evaluate the efficacy of the antioxidant olive constituent, oleuropein, on infarct size, oxidative damage, and the metabolic profile in rabbits subjected to ischemia. Oleuropein, 10 or 20 mg/(kg x d), was administered to 8
Oleuropein in olive and its pharmacological effects
Omar SH
Scientia Pharmaceutica, 78(2), 133-154 (2010)