アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
InChI Key
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
オレウロペインの代謝物。酸化防止剤。がん細胞の増殖速度を抑え、がん細胞のアポトーシスを誘発します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
91404-5MG:
91404-BULK:
91404-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック