Merck
PHL80152
3-ヒドロキシチロソール
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エタノール, 3,4-ジヒドロキシフェネチルアルコール, DOPET, ホモプロトカテキュイルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O3
CAS番号:
分子量:
154.16
Beilstein:
2208118
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
InChI Key
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
  • Neuroprotective Applications: Research highlights Hydroxytyrosol′s neuroprotective properties, particularly in treating neuroblastoma. This study assesses the therapeutic potential of olive oil components, including Hydroxytyrosol, underscoring their role in neurodegenerative disease studies (Goncalves et al., 2024).
  • Antioxidant Properties: Hydroxytyrosol is recognized for its significant antioxidant effects. This study focuses on the metabolic changes in olives and elucidates Hydroxytyrosol′s contribution, reinforcing its importance in antioxidant properties research (Miho et al., 2024).
  • Anti-inflammatory Effects: The anti-inflammatory effects of Hydroxytyrosol are explored in various contexts, including its role in inhibiting chronic inflammation pathways, which is pivotal for pharmaceutical research on natural phenolic compounds in cancer and cardiovascular health (Luo et al., 2024).
生物化学的/生理学的作用
オレウロペインの代謝物。酸化防止剤。がん細胞の増殖速度を抑え、がん細胞のアポトーシスを誘発します。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL80152-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8