Merck
47118
Supelco
オリーブ油
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
refined
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.910 g/cm3
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
ester
oleic acid
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴が明らかにされたオリーブ油サンプルは、脂肪酸メチルエステル(FAME)分析のためのコントロールまたはチェックサンプルとして使用可能です。これらの標準物質は、定性的な基準として使用できます。これらの標準物質により、脂質に関する手順が標準化され、結果を他のものと比較する優れた手段がもたらされます。窒素下で琥珀色のアンプルに詰められています。
アプリケーション
オリーブ油は、高速液体クロマトグラフィー法により牛乳サンプル中の分析対象物を測定するための分析用標準物質として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
オリーブオイルの健康上の効用は抗酸化成分であるヒドロキシチロソール、オレウロペインおよびオレオカンタールと同様、一価不飽和脂肪の割合が高いことに起因します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
47118:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nuno Rodrigues et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 128, 108759-108759 (2020-01-21)
Mediterranean olive heritage richness is poorly characterized. Olive oils from minor cultivars of Northeast-Portugal (Lentisca, Madural, Rebolã, Redondal, Verdeal and Verdeal Transmontana) from centenarian trees were chemical and sensory characterized, aiming to identify autochthonous cultivars capable of producing differentiated olive
Analysis of human milk triacylglycerols by high-performance liquid chromatography with light-scattering detection.
Pons SM, et al.
Journal of Chromatography A (1998)
Analysis of human milk triacylglycerols by high-performance liquid chromatography with light-scattering detection.
Pons SM, et al.
Journal of Chromatography A (1998)
Analysis of human milk triacylglycerols by high-performance liquid chromatography with light-scattering detection.
Pons SM, et al.
Journal of Chromatography A (1998)
Christos Bazakos et al.
Food chemistry, 134(4), 2411-2418 (2013-02-28)
Authenticity and traceability of high quality monovarietal extra virgin olive oils is a major concern for markets and consumers. Although analytical chemistry techniques are widely used to satisfy these needs recently developed DNA-based methods can serve as complementary approaches. A