Merck
V4015
Sigma-Aldrich
ベルバスコシド
≥99% (HPLC)
別名:
アセトシド, クサギニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H36O15
CAS番号:
分子量:
624.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
InChI Key
FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベルバスコシドは、アクテオシドとしても知られる、モウズイカ(Verbascum sinuatum L.)から最初に分離された親水性の植物性化合物です。ベルバスコシドの化学構造は、グリコシド結合を介してβ-グルコピラノースと結合したヒドロキシフェニルエチルおよびケイ皮酸部分から構成されます。
アプリケーション
ベルバスコシドは下記で使用されています:
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析の標準物質として
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)-ダイオードアレイ検出器(DAD)-qTOFシステムによるオリーブミル廃水および搾りかす中のフェノール化合物検出用の標準物質として
  • HEP2細胞およびA549細胞で呼吸器合胞体ウイルス(RSV)に対する抗ウイルス活性を試験するため
生物化学的/生理学的作用
ベルバスコシドには、抗炎症および光保護特性があります。PC12神経細胞において神経毒性に対する神経保護作用を示します。ベルバスコシドは、in vitro試験でキサンチンオキシダーゼ(XOD)の強力な阻害薬であることが証明されています。
フェニルエタノイド配糖体。抗酸化剤および抗増殖剤。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V4015-BULK:
V4015-5MG-PW:
V4015-10MG:
V4015-10MG-PW:
V4015-VAR:
V4015-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
アウクビン analytical standard
Supelco
55561
アウクビン
Harpagide phyproof® Reference Substance
PHL89703
Harpagide
Forsythoside A phyproof® Reference Substance
PHL80310
Forsythoside A
アウクビン primary reference standard
00090590
アウクビン
オレウロペイン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000805
オレウロペイン
Guo-Qing Sheng et al.
European journal of pharmacology, 451(2), 119-124 (2002-09-17)
The neuroprotective effects of verbascoside, one of phenylpropanoid glucoside isolated from the Chinese herbal medicine Buddleja officinalis Maxim, on 1-methyl-4-phenylpyridinium ion (MPP(+)) induced apoptosis and oxidative stress in PC12 neuronal cells were investigated. Treatment of PC12 cells with MPP(+) for
Kalina Alipieva et al.
Biotechnology advances, 32(6), 1065-1076 (2014-07-23)
Phenylethanoid glycosides are naturally occurring water-soluble compounds with remarkable biological properties that are widely distributed in the plant kingdom. Verbascoside is a phenylethanoid glycoside that was first isolated from mullein but is also found in several other plant species. It
Yin Wan et al.
International journal of biological macromolecules, 93(Pt A), 609-614 (2016-11-05)
In this study, we analyzed the inhibitory effect of verbascoside against xanthine oxidase (XOD) in vitro by using animal model and in vivo by direct inhibition assay. Results showed that verbascoside could reduce uric acid in rat serum and inhibit
Tae Won Jang et al.
Molecular medicine reports, 22(3), 2076-2084 (2020-06-26)
Abeliophyllum distichum Nakai is a Korean endemic plant of the Oleaceae family that contains acteoside, a glycosylated caffeic acid, with neuroprotective, anti‑inflammatory and antibacterial properties. Previous studies, involving Accelerated Chromatographic Isolation, a high‑performance liquid chromatography‑photodiode array detector and a liquid
Kiramage Chathuranga et al.
Viruses, 11(7) (2019-07-07)
The herbs Plantago asiatica and Clerodendrum trichotomum have been commonly used for centuries in indigenous and folk medicine in tropical and subtropical regions of the world. In this study, we show that extracts from these herbs have antiviral effects against