Merck
413526
Sigma-Aldrich
2,2′-ジアリルビスフェノール A
technical grade, 85%
別名:
2,2′-ビス(3-アリル-4-ヒドロキシフェニル)イソプロピリデン, 2,2-ビス(3-アリル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン, 4,4′-(1-メチルエチリジン)ビス[2-(2-プロペニル)フェノール], 4,4′-イソプロピリデンビス(2‐アリルフェノール)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C[C6H3(CH2CH=CH2)OH]2
CAS番号:
分子量:
308.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
85%
形状
viscous liquid
不純物
<2% ethyl acetate
屈折率
n20/D 1.587 (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(O)c(CC=C)c1)c2ccc(O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C21H24O2/c1-5-7-15-13-17(9-11-19(15)22)21(3,4)18-10-12-20(23)16(14-18)8-6-2/h5-6,9-14,22-23H,1-2,7-8H2,3-4H3
InChI Key
WOCGGVRGNIEDSZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2′-ジアリルビスフェノールA(DABA)は、エポキシ樹脂とブレンドすることで機械的特性を改善するジアリルベースのエポキシ修飾剤です。主としてノボラックベースの樹脂に使用され、この樹脂はビスマレイミド(BMI)で硬化させて航空宇宙、エレクトロニクス、ワイアレス通信分野の用途に使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
413526-VAR:
413526-BULK:
413526-100ML:
413526-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cure reaction for modified diallylbisphenol A/diaminodiphenylsulfone/bismaleimide
Boey FYC, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 85(2), 227-235 (2002)
Diallyl bisphenol A?novolac epoxy system cocured with bisphenol-A-bismaleimide?cure and thermal properties
Ambika DK, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 106(2), 1192-1200 (2007)
Catalytic effect of 2, 2′-diallyl bisphenol A on thermal curing of cyanate esters
Koh HCY, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 101(3), 1775-1786 (2006)