安全性情報
SRP3043
Sigma-Aldrich
FGF-塩基性 ヒト
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
カタボリン, リンパ細胞活性因子(LAF), 内因性発熱物質 (EP), 単核細胞因子(MCF), 白血球細胞内因性メディエーター (LEM)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
≥1x10^7 units/mg
分子量
17.2 kDa
包装
pkg of 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FGF2(2247)
詳細
FGF(塩基性)は、FGFファミリーの既知メンバー(23種類)のうちの1つです。このファミリーのタンパク質は、細胞の増殖と分化を促進することによって、出生前の発生、出生後の成長、多様な組織の再生において中心的役割を果たします。FGF(塩基性)は、増殖因子に結合する非グリコシル化ヘパリンで、脳、下垂体、腎臓、網膜、骨、精巣、副腎、肝臓、単球、上皮細胞、内皮細胞で発現されます。FGF(塩基性)は、FGFR 1b、1c、2c、3c、4を介してシグナルを伝達します。組み換えヒトFGF(塩基性)は、17.2 kDaのタンパク質で、154個のアミノ酸残基で構成されています。
アプリケーション
FGF-basicは、HeLa細胞の培養において無血清DEMEMのサプリメントとして使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
FGF-basic(線維芽細胞増殖因子)(別名:FGF2)は、ERK(細胞外シグナル制御キナーゼ)カスケードを活性化し、hESC(ヒト胚性幹細胞)の自己複製を促進します。FGF2は、細胞の生存や増殖をポジティブ制御します。非神経細胞の分化を誘導する経路であるBMP(骨形成タンパク質)シグナル伝達をネガティブ制御することが分かっています。
シーケンス
AAGSITTLPA LPEDGGSGAF PPGHFKDPKR LYCKNGGFFL RIHPDGRVDG VREKSDPHIK LQLQAEERGV VSIKGVCANR YLAMKEDGRL LASKCVTDEC FFFERLESNN YNTYRSRKYT SWYVALKRTG QYKLGSKTGP GQKAILFLPM SAKS
物理的形状
凍結乾燥品(5 mM Tris、pH 7.6、150mM NaCl)
再構成
バイアルは、遠心分離してから開封します。水に溶解して0.1~1.0 mg/mLの濃度にします。ボルテックスしないでください。この溶液は、2~8°Cで1週間まで保存できます。長期間保存する場合は、担体タンパク質(例:5% トレハロース)を含む緩衝液でさらに希釈し、ワーキングアリコートにして-20°C~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3043-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
MARCH1 regulates insulin sensitivity by controlling cell surface insulin receptor levels.
Nagarajan A
Nature Communications, 7 (2016)
Boris Greber et al.
The EMBO journal, 30(24), 4874-4884 (2011-11-17)
Human embryonic stem cells (hESCs) can exit the self-renewal programme, through the action of signalling molecules, at any given time and differentiate along the three germ layer lineages. We have systematically investigated the specific roles of three signalling pathways, TGFβ/SMAD2
Shona Kaya et al.
Pharmaceutics, 15(5) (2023-05-27)
The blood-brain barrier (BBB) is a highly sophisticated system with the ability to regulate compounds transporting through the barrier and reaching the central nervous system (CNS). The BBB protects the CNS from toxins and pathogens but can cause major issues
Fibroblast growth factors.
Ornitz, D.M., et al.
Genome Biology, 2, 30051-300512 (2001)
資料
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research