安全性情報
01-106
Sigma-Aldrich
FGF-2 / 塩基性FGFタンパク質、ヒトリコンビナント
The FGF-2 / basic FGF Protein, Human recombinant is available in a 25 µg format.
別名:
Basic Fibroblast Growth Factor, Human FGF-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in Saccharomyces cerevisiae
形状
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
製品の由来:酵母(S. cerevisiae)で発現させたリコンビナントDNA。
アプリケーション
FGF-2 / 塩基性FGFタンパク質、ヒトリコンビナントは、25 µgフォーマットで入手できます。
品質
生物活性アッセイで常に評価されています。 FBS、ヘパリン、およびFGF-2を含むRD培地で5日間増殖させたウシ胎児心臓内皮細胞(FBHE)の培養では、FGF-2を含まない同じ培地で増殖させたFBHE細胞の培養よりも、多くの細胞が認められました。
物理的形状
0.5% BSAおよび0.1% CHAPSを含むPBS、pH 7.4中の液体
ヘパリンセファロースクロマトグラフィー
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
01-106:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L J Chew et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 17(1), 227-240 (1997-01-01)
We analyzed the effects of two growth factors that regulate oligodendrocyte progenitor (O-2A) development on the expression of glutamate receptor (GluR) subunits in cortical O-2A cells. In the absence of growth factors, GluR1 was the AMPA subunit mRNA expressed at
In vitro assays for neural stem cell differentiation.
Marcel M Daadi
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 198, 149-155 (2002-04-16)
G Keller et al.
Molecular and cellular biology, 13(1), 473-486 (1993-01-01)
We report that embryonic stem cells efficiently undergo differentiation in vitro to mesoderm and hematopoietic cells and that this in vitro system recapitulates days 6.5 to 7.5 of mouse hematopoietic development. Embryonic stem cells differentiated as embryoid bodies (EBs) develop
J C Fox et al.
The Journal of biological chemistry, 271(21), 12578-12584 (1996-05-24)
Basic fibroblast growth factor (bFGF), a potent mitogen for many cell types, is expressed by vascular smooth muscle cells and plays a prominent role in the proliferative response to vascular injury. Basic FGF has also been implicated as a survival
J A Abraham et al.
The EMBO journal, 5(10), 2523-2528 (1986-10-01)
Clones encoding the angiogenic endothelial cell mitogen, basic fibroblast growth factor (FGF), have been isolated from human cDNA libraries made from kidney, fetal heart, fetal liver, term placenta, and a breast carcinoma. Basic FGF cDNA clones are present in these