product name
繊維芽細胞増殖因子-4 ヒト, FGF-4, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
形状
lyophilized powder
有効性
≤10.0 ng/mL
品質
endotoxin tested
分子量
19 kDa
包装
pkg of 25 and 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FGF4(2249) , FGF4(2249)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 栄養外胚葉肝細胞の維持
- 神経原性分化
- 肝細胞分化
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F8424-BULK:
F8424-25UG-PW:
F8424-100UG:
F8424-VAR:
F8424-25UG:
F8424-100UG-PW:
試験成績書(COA)
資料
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research