Merck
P4498
Sigma-Aldrich
プラバスタチン ナトリウム塩 水和物
≥98% (HPLC), powder
別名:
R, δR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-ヘキサヒドロ-β, δ,6-トリヒドロキシ-2-メチル-8[(2S)-2-メチル-1-オキソブトキシル]-1-ナフタレンヘプタン酸 ナトリウム 水和物, エプタスタチン ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H35O7Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
446.51 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white
mp
171.2-173 °C
溶解性
H2O: >10 mg/mL
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@@](O)(CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](OC(=O)[C@@H](C)CC)[C@]12[H])C[C@@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
InChI Key
VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
遺伝子情報
human ... HMGCR(3156)
詳細
プラバスタチンナトリウムは、経口投与で有効なコレステロール低下剤であり、構造的にロバスタチンおよびコンパクチンに類似します。
アプリケーション
プラバスタチンナトリウム塩水和物は、血清中のメバロン酸を測定する酵素法に使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
プラバスタチンナトリウムは、3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルコエンザイムA(HMG-CoA)レダクターゼの競争的阻害剤であり、水に溶解します。
水溶性3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル補酵素A(HMG-CoA)レダクターゼ競合阻害剤。in vivo(Ki ~1 nM)でのコレステロール合成を阻害します。
特徴および利点
本化合物はブリストル・マイヤーズ スクイブ社によって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補化合物のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4498-BULK:
P4498-VAR:
P4498-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
S M Singhvi et al.
British journal of clinical pharmacology, 29(2), 239-243 (1990-02-01)
Pravastatin sodium, a competitive inhibitor of HMG-CoA reductase, is a new orally effective hypocholesterolaemic agent. In a two-way crossover study, eight healthy male subjects each received an intravenous and an oral dose of [14C]-pravastatin sodium. The oral absorption of [14C]
Kevin F Erickson et al.
Journal of the American College of Cardiology, 61(12), 1250-1258 (2013-03-19)
The authors sought to evaluate the cost-effectiveness of statins for primary prevention of myocardial infarction (MI) and stroke in patients with chronic kidney disease (CKD). Patients with CKD have an elevated risk of MI and stroke. Although HMG Co-A reductase
Statins for treating stable angina: can statins improve the plaque morphology and angina?
Cheol Whan Lee et al.
Future cardiology, 9(2), 155-158 (2013-03-08)
[Dermatomyositis].
Sylvain Glitho et al.
La Revue du praticien, 63(5), 626-626 (2013-06-26)
Drug development for progeria yields insights into normal aging.
Kevin Jiang
Nature medicine, 19(5), 515-515 (2013-05-09)
資料
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research