Merck
SML0038
Sigma-Aldrich
フルバスタチン ナトリウム 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
(±)-(3R*,5S*,6E)-7-[3-(4-フルオロフェニル)-1-(1-メチエチル)-1H-インドール-2-イル]-3,5-ジヒドロキシ-6-ヘプテン酸 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H25FNO4 · Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
433.45 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
H2O: ≥9 mg/mL
オーガナイザー
Novartis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)c(-c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C24H26FNO4.Na.H2O/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);;1H2/q;+1;/p-1/b12-11+;;/t18-,19-;;/m1../s1
InChI Key
KKEMYLLTGGQWCE-PMRANXHDSA-M
アプリケーション
以下の用途に、フルバスタチンナトリウム水和物が使用されています:
  • その抗C型肝炎ウイルス(HCV)活性をテストするために
  • コレステロール阻害剤として
  • β-グルカン誘発性単球免疫トレーニングに及ぼす効果を研究するために
以下の用途に、フルバスタチンナトリウム水和物が使用されています:
  • 免疫に及ぼすβ-グルカン誘発トレーニングの効果を調べるために
  • 脱共役タンパク質1(UCP1)+細胞の数に及ぼすスタチンの効果を調べるために
  • 星状細胞からのインスリン分解酵素(IDE)分泌に及ぼす効果を明らかにするために
  • in vitroでヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)に及ぼすその効果を扱い、研究するために
生物化学的/生理学的作用
フルバスタチンには抗真菌活性があります。
フルバスタチンは、コレステロール生合成の律速段階であるHMG-CoAからメバロン酸への変換を触媒するヒドロキシメチルグルタリル-CoA(HMG-CoA)レダクターゼの競合阻害剤です。フルバスタチンは抗脂血症薬であり、血漿コレステロール量の低下や循環器疾患の予防に使用されています。
特徴および利点
この化合物はNovartisが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0038-BULK:
SML0038-VAR:
SML0038-10MG:
SML0038-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibition of mevalonate pathway prevents adipocyte browning in mice and men by affecting protein prenylation
Balaz M, et al.
Cell Metabolism, 29(4), 901-916 (2019)
Statins induce insulin-degrading enzyme secretion from astrocytes via an autophagy-based unconventional secretory pathway
Son SM, et al.
Mol. Neurodegener., 10(1), 56-56 (2015)
Kazuho Sakamoto et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 338(1), 62-69 (2011-04-07)
HMG-CoA reductase inhibitor statins are used for the treatment of hypercholesterolemia. However, statins have adverse effects on skeletal muscles with unknown mechanism. We have reported previously that fluvastatin induced vacuolation and cell death in rat skeletal myofibers by depleting geranylgeranylpyrophosphate
Avasimibe: a novel hepatitis C virus inhibitor that targets the assembly of infectious viral particles
Hu L, et al.
Antiviral Research, 148, 5-14 (2017)
Erica Españo et al.
Scientific reports, 9(1), 11461-11461 (2019-08-09)
Zika virus (ZIKV) is a mosquito-borne member of the Flaviviridae family. ZIKV infection has been associated with neurological complications such as microcephaly in newborns and Guillain-Barré syndrome in adults; thus, therapeutic agents are urgently needed. Statins are clinically approved for
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research